Learn More
Serva Electrophoresis™ Laemmli Sample Buffer, 2X
Code produit. 11702177
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11702177
Marque: Serva Electrophoresis™ 4252601
Spécification
Concentration 2X
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Matériau 126mM Tris/Cl (pH 6.8), 20% glycerol, 4% SDS and 0.02% bromophenol blue
Quantité 20 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.