Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | lambda-Cyhalothrin |
| CAS | 91465-08-6 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Point d’éclair | 83°C |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 49.2°C |
| Point d’ébullition | 270°C |
| Synonyme | (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-rel-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 449.9 g/mol |
| Quantité | 100 mg |