Learn More
Lambda-Cyhalothrin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | lambda-Cyhalothrin |
| Noms d’analytes ou de composants | lambda-Cyhalothrin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m1/s1 |
| Type de solution | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 449.1 |
| Pourcentage de pureté | >95% |