Learn More
Corning™ Pipeteurs monocanal Lambda™ EliteTouch™, autoclavables
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7159202 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μL
Dimensione della confezione:
1 pièce
Codice prodotto. Volume (métrique) unitSize
16329911 0,1 à 2 μl 1 pièce
16339911 0,5 à 10 μl 1 pièce
16349911 2 à 20 μl 1 pièce
16359911 5 à 50 μL 1 pièce
16369911 10 à 100 μl 1 pièce
16379911 20 à 200 μl 1 pièce
16389911 100 à 1000 μl 1 pièce
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16329911
Marca: Corning™ 6050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les pipettes monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ ont été conçues pour offrir les plus hauts niveaux d'ergonomie, de précision et de fiabilité.
Les pipeteurs Corning™ Lambda™ EliteTouch™ ont été conçus pour offrir les plus hauts niveaux d’ergonomie, de précision et de fiabilité. La construction légère, la forme profilée de la poignée et le compteur à 4 chiffres ont été conçus pour assurer un pipetage confortable. Toutes les pipettes sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles pour réduire la tension et la fatigue du poignet (MTR). Les boutons-poussoirs colorés (inclus) peuvent aider à définir l’utilisateur ou l’application pour la sécurité des échantillons et réduire les risques de contamination croisée.
  • Conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à la main droite et à la main gauche
  • Le réglage pratique du volume à une main avec le système de verrouillage automatique empêche tout changement accidentel du volume pendant le travail
  • Compteur à 4 chiffres pour une plus grande précision, parfaitement placé pour une visibilité à tout moment
  • Les pipettes monocanal sont compatibles avec les tubes très étroits
  • Entièrement autoclavables et résistants aux UV pour la protection des échantillons contre les contaminations
  • Les arbres multicanaux se rétractent individuellement pour un chargement parfait et une éjection plus facile des cônes
  • L’étalonnage facile en laboratoire vous aide à régler rapidement votre pipeteur selon différents types de liquides
  • Testés individuellement et fournis avec un certificat de qualité
Pour en savoir plus sur l’Amérique du Nord
Pour en savoir plus sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision ±40,0 à ±1,5, ≤ 12,0 à ≤0,7
Certifications/Conformité ISO8655
Autoclavable Autoclavable
Type à poignée Ergonomique
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda EliteTouch
Type Pipette
Volume (métrique) 0,1 à 2 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend Manuel d’instructions, certificat de contrôle qualité, outil d’étalonnage en laboratoire, 3 boutons-poussoirs colorés
Incréments 0,002 μl
Quantité 1
Garantie 3 ans