Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Code produit. 10520081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
5000 U
Conditionnement:
1000 unités
5000 unités
Code produit. 10520081
Marque: Thermo Scientific™ EN0561
L’exonucléase Lambda est une exodésoxyribonucléase hautement processive qui digère de manière sélective le brin 5'-phosphorylé de l’ADN double brin dans le sens 5' vers 3'.
L’exonucléase lambda Thermo Scientific est une exodésoxyribonucléase 5'→3' hautement processive. Elle digère sélectivement le brin 5'-phosphorylé de l’ADN double brin. L’enzyme présente une faible activité sur l’ADN à simple brin et l’ADN non phosphorylé, n’a aucune activité sur les entailles et a une activité limitée sur les lacunes de l’ADN.
Points clés
  • Active  dans les tampons de PCR Thermo Scientific
Applications
  • Génération de produits de PCR simple brin utilisables dans les applications suivantes :
    • Séquençage de l’ADN
    • Analyse du polymorphisme de conformation de l’ADN simple brin (SSCP)
    • Amplification par cercle roulant
  • Production d’ADN simple brin à partir de fragments d’ADN double brin
  • Clonage des produits de PCR
Remarque
L’utilisation de cette enzyme dans certaines applications peut être couverte par des brevets et peut nécessiter une licence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Enzymes Exonucléase
Quantité 1000 U
Type de produit Exonucléase