Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.5 1 pour le transport de substances explosives
Marque: Brady™ 223556
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Brillant | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200,00 mm | |
Diamant | |
Noir sur orange |
Polyester laminé | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C-110°C | |
1.5 1 |