Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité incendie en polyester laminé : Pictogramme de couverture anti-feu
Code produit. 11700574
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm (L x H)
148 x 148 mm (L x H)
200 x 200 mm (L x H)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11700574
Marque: Brady™ 250529
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Signal couverture anti-feu
Spécification
Alternate Part Number PIC 414-148X148-B7541
Dimensions (L x l) 148 x 148 mm (L x H)