Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Accès interdit
Code produit. 15654587
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15654587
Marque: Brady™ 822292
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC P004-Dia 050-PE-SHEET/2
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 2/Bte
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Diamètre (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Épaisseur 0,099 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rond
Langues Monde entier
Couleur Noir sur blanc