Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Danger électrique
Code produit. 15634717
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 pièces
Code produit. 15634717
Marque: Brady™ 828093
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W012- Tri 050-PE-SHEET/7
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 7/Bte
Type d’adhésif Acrylique, permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 43 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune