Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W003- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 7/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |