Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 pièces
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W003- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 7/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction