Learn More
Brady™ Marqueurs d’étiquettes en polyester laminé
Code produit. p-8004153
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Vert
Violet
Hauteur (métrique) du caractère:
8 mm
13 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11785563
Marque: Brady™ 273438
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Marqueurs de tuyauteries européens
• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs avec supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
Description Pipe Markers - Vapeur
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Gris
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour étiquettes
Afficher le texte Vapeur
À utiliser avec (application) Pipe and valve marking
Langues French
Nb par paquet 220 Markers/Roll
Quantité 220/rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.0039 in.
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3.94 in.
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 5.91 in.
Hauteur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) du caractère 13 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090