Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Product Code. 10204564
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10204564
missing translation for 'mfr': Brady™ 250137
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panneaux obligatoires pour faciliter la sécurité personnelle
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
  • Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
  • Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
  • Diamètre 100 mm
  • Bleu ou blanc
Specifications
Alternate Part Number PIC 269-DIA 100-B7541
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
Diamètre (métrique) 100 mm
Température max. (métrique) 110°C
Épaisseur 0,024 mm
Forme Rond
Texte affiché Port d’un bonnet de protection
Type de produit Signalisation obligatoire
Couleur Blanc sur bleu