Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
- Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
- Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
- Diamètre 100 mm
- Bleu ou blanc
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 280-DIA 200-B7541 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction