Learn More
Brady™ Étiquettes pour emballages en polyester laminé
Code produit. p-8004157
Click to view available options
Hauteur (métrique):
74 mm
74 mm
Afficher le texte:
Garder au sec
Haut
Manipuler avec soin ou Ne pas écraser
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10795685
Marque: Brady™ 257533
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spécification
Description Packaging Labels
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur White on Red
Affichage Consignment
Finition Gloss
Format Card
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Manipuler avec soin ou Ne pas écraser
À utiliser avec (application) Facility Identification
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 Sign/Card
Quantité 1 Ea.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.0039 in.
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 210 x 148 mm
Longueur (impériale) 8.27 in.
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (impériale) 5.83 in.
Largeur (métrique) 148 mm
Hauteur (impériale) 8.27 in.
Hauteur (métrique) 74 mm
Alternate Part Number PIC 012-148\*210-B7541