Learn More
Brady™ Panneaux de sensibilisation à la sécurité ISO
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces panneaux de sécurité. Les panneaux de sensibilisation à la sécurité ISO Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque: Brady™ 828833
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme ISO 7010
- Panneau intérieur/extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier | |
Pancarte de sécurité |
Brillant | |
7/Bte | |
Polyester laminé | |
50 mm | |
50 mm | |
Triangulaire | |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | |
Noir sur jaune |