Learn More
Brady™ Panneaux de sensibilisation à la sécurité ISO
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Matériau:
PP
Polyester
Polypropylène
Texte affiché:
Douche de sécurité
Mesures de première urgence
Médecin
Pictogramme ATTENTION Surface chaude
Sortie de secours (droite)
Station de lavage des yeux
Téléphone d’urgence
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
7 pièces
Description
- Conforme à la norme ISO 7010
- Panneau intérieur/extérieur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 7/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction