Learn More
Brady™ Autocollants en polyester laminé pour le transport de substances infectieuses
Code produit. 10080284
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
200 mm
297 mm
Largeur (métrique):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080284
Marque: Brady™ 257535
Il en reste null
Spécification
Alternate Part Number ADR 6.2-200*200-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 200,00 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Rhomboïde
Texte affiché 6
Couleur Noir sur blanc