Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement Substances toxiques en polyester laminé
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 302-TRI 315-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Panneaux de sécurité signalant la présence de substances toxiques |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |