Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
Couleur:
Blanc sur vert
Jaune
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur vert
Transparent
Texte affiché:
Attention : Substances toxiques
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substance dangereuse 9
Substance infectieuse 6
Substance toxique 6
Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances et objets dangereux divers 9
Substances toxiques et nocives 6.1
Quantité:
1 de chaque
250/rouleau
3/boîte
7/boîte
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR EHS-297*297-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |