Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Code produit. p-8001114
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
Couleur:
Blanc sur vert
Jaune
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur vert
Transparent
Texte affiché:
Attention : Substances toxiques
Gaz non inflammable, non toxique 2
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substance dangereuse 9
Substance infectieuse 6
Substance toxique 6
Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances et objets dangereux divers 9
Substances toxiques et nocives 6.1
Quantité:
1 de chaque
250/rouleau
3/boîte
7/boîte
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
Code produit. 10725505
Marque: Brady™ 257502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS
Alternate Part Number ADR 2.2B-100*100-B7541
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Rhomboïde
Texte affiché Gaz non inflammable, non toxique 2
Type de produit Panneau pour transport
Couleur Noir sur vert