Learn More
Brady™ Panneaux d’interdiction Accès non autorisé en polyester laminé
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 209-DIA 100-B7541 (BRANDED) |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| Forme | Rond |