Learn More
Sperian Protection™ Surbottes Mutex Light en polypropylène laminé avec film en PE
Code produit 15117772
Change view
Click to view available options
Dimensions:
45
Conditionnement:
100 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15117772 45 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15117772 Fournisseur Sperian Protection™ Code fournisseur 4550000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Blanc, Gris
À utiliser avec (application) Environnements de travail présentant des risques faibles : Produits de nettoyage inoffensifs, solutions détergentes diluées, graisses, etc.
Hauteur (métrique) 57 mm
Longueur (métrique) 32 mm
Matériau PP, PE
Dimensions 45
Type de produit Surbottes Mutex Light