Learn More
Lamivudine, Mikromol™
Code produit 18033540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18033540 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18033540 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0749.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lamivudine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamivudine
CAS 134678-17-4
Noms d’analytes ou de composants Lamivudine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, beta-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine, GR 109714X, 3TC, GR 111720X, GR 135522X, Lamivudine GR109714X, BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 2
Formule InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimid-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 229.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229,0521 g/mol