Learn More
Lamotrigine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457994 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457994 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0922.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Noms d’analytes ou de composants Lamotrigine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Type de solution Solution unique
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 255,0079 g/mol