Learn More
Lamotrigine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326565 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326565 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14591900AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Noms d’analytes ou de composants Lamotrigine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 255,0079 g/mol