Learn More
Lamotrigine, Lipomed
Code produit 30460013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460013 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460013 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMLMT1296FB100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Lamotrigine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Noms d’analytes ou de composants Lamotrigine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Synonyme Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 255,0079 g/mol