Learn More
Lamotrigine, LoGiCal
Code produit 30462894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462894 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462894 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0922.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Noms d’analytes ou de composants Lamotrigine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 Cl2 N5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nom IUPAC 6-(2,3-dichlorophényl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 256.09
Quantité 10 mg
Poids de la formule 255,0079 g/mol