Learn More
LaMotte™ Bandelettes de test à facteurs uniques et multiples Insta-Test™
Code produit. 11820070 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Caractéristiques des paramètres:
Acide peracétique
Dioxyde de chlore
Quantité:
50 bandelettes par flacon
50 bandes/flacon
Plage:
0 à 500 ppm
0-10-20-40-60-85-160 ppm
Conditionnement:
100µL
Code produit. 11820070
Marque: LaMotte™ 9953234
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour analyser la qualité de l’eau
  • Aucun réactif ou kit de terrain n’est requis pour la plupart des bandelettes
  • Les tampons traités chimiquement sur les bandelettes en plastique produisent un changement de couleur
  • Les flacons à languette détachable sont dotés d’un revêtement dessiccant moulé et d’un bouchon à clipser à charnière pour une protection contre l’humidité
  • Temps de développement en 10 secondes seulement
Bandelettes de test pour l’analyse de l’eau : eaux usées, ébullition et refroidissement de l’eau industrielle, eau potable, blanchisserie et assainissement †
†Les bandelettes ont été évaluées pour une utilisation dans ces applications. L’utilisation dans d’autres applications est soumise à des interférences potentielles.
Spécification
À utiliser avec (application) Test de qualité de l’eau
Caractéristiques des paramètres Dioxyde de chlore
Quantité 50 bandelettes par flacon
Plage 0 à 500 ppm
Conditions de stockage Stockez le flacon hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais, à l’abri de l’humidité ; Tenez-le à l’écart de la lumière directe du soleil
Type Bandelette de test à facteur unique