Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lanostérol, 50 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lanostérol |
| Plage de pourcentage du dosage | 50% |
| Quantité | 5 g |
| Point de fusion | 137,0°C |
| Poids de la formule | 426,73 |
| Clé InChI | CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]1CC3 |
| Nom IUPAC | (1R,3aR,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 426.73 |