Learn More
Lansoprazole, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lansoprazole |
| CAS | 103577-45-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lansoprazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H14 F3 N3 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?