Learn More
N-oxyde de sulfone de lansoprazole, Mikromol™
Code produit 30051134
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051134 25 mg 25mg
30051072 100 mg 100mg
30459930 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30051134 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0474.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de sulfone de lansoprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Noms d’analytes ou de composants Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-[[3-metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-1-io-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 401.36
Quantité 25 mg
Poids de la formule 401.0657 g/mol