Learn More
N-oxyde de sulfone de lansoprazole, Mikromol™
Description
N-oxyde de sulfone de lansoprazole, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| CAS | 953787-54-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H14 F3 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Afficher plus |