Learn More
Chlorure de lanthane, 7-hydraté, BAKER ANALYSED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15587994 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15587994 100 g Flacon en verre ambré à col large 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15587994 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 225505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.34€
    298.23€ / 100g
    Économisez 166.11€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour l’amélioration de la flamme dans la spectroscopie d’absorption atomique
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00011068
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure de lanthane(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum Chloride
Note relative au nom 7-Hydrate
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 100 g
Poids de la formule 371.38
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum (III) chloride heptahydrate