Learn More
Chlorure de lanthane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13448518 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13448518 250 g Flacon en verre 250g
10287660 10 g Flacon en verre 10g
10404545 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13448518 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315232500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00011068
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Point d’ébullition 1000.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum chloride
Point de fusion 860.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire LaCl3
Merck Index 15,5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 245.26
Pourcentage de pureté 99.9%