Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, (à base de métaux n traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762621 100 g Flacon en verre 100g
10125403 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    237.65€ / 100g
    Économisez 37.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 500 g, blanc, 371.38, base de traces de métaux, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lanthanum chloride heptahydrate
Point de fusion 91.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline et/ou gros morceaux
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire LaCl3·7H2O
Merck Index 15, 5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
Poids de la formule 371.38
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate