Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10457260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10457260 25 g 25g
10161430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10457260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/0451/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 100 g, blanc, 371,38 g/mol, 91°C, 149756, pot de poudre en plastique, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure d'heptahydrate de lanthane(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Point de fusion 91°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Poids de la formule 371.38g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.