Learn More
Chlorure de lanthane(III), hydraté, 64,5-70 % de LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144360 100 g Flacon en verre 100g
10114410 500 g Flacon en verre 500g
11974191 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10144360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20211-76-1
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00149753
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum chloride, hydrated
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 100 g
Formule linéaire LaCl3·xH2O
Merck Index 10,5193
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 245.27
Pourcentage de pureté 64.5 to 70% LaCl3
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum chloride, hydrated
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.