Learn More
Agent de libération du chlorure de lanthane : 1 % de La (à partir d’oxyde) dans 2 % de HCl, VHG™
Code produit 30003112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003112 500 mL 500mL
30002947 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003112 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMLAH1P500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Agent de libération du chlorure de lanthane : 1 % de La (à partir d’oxyde) dans 2 % de HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
CAS 7439-91-0
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire La
Synonyme La
Formule InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthane
Solvent or Matrix Diluer HCl
Poids moléculaire (g/mol) 138.906
Quantité 500 mL
Poids de la formule 138,906 g/mol