Learn More
Hydrate saturé de chlorure de lanthane, 64,5-70,0 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11402862 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402862 25 g -
11412862 100 g -
11422862 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402862 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215253425
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure d'heptahydrate de lanthane(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 64.5-70.0%
Synonyme Lanthanum Trichloride Heptahydrate, Lanthanum III Chloride
Poids de la formule 371.4
Qualité Réactif ACS
Origine de la fabrication USA
Aspect Crystalline Powder