Learn More
Acétate de lanthane(III) sesquihydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) acetate sesquihydrate |
| Point de fusion | <200°C (in -1.5H2O) |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 50 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Formule linéaire | La(OOCCH3)3·1.5H2O |
| Poids de la formule | 343.05 (316.03 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Qualité | Reacton |