Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483047 100 g 100g
11493047 500 g 500g
11403057 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15575.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les solutions de chlorure de lanthane sont utilisées dans diverses applications de traitement de l’eau. Le chlorure de lanthane est également utilisé dans la recherche biochimique. Dopé au cérium, il est appliqué en tant que matériau scintillateur. En synthèse organique, le trichlorure de lanthane fonctionne comme un acide de Lewis faible. Ce composé est utilisé dans les détecteurs gamma.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les agents réducteurs forts et les métaux actifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 91°C (decomposition)
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Poids de la formule 371.37 (245.27 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate