Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | LaCl3 · 7H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 371.37g/mol |
| Qualité | Réactif ACS |