Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367647
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11367647 250 g 250g
11377647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367647 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012916.30
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 91°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Poids de la formule 371.37 (245.27 Anhydrous)
Qualité ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate, Lanthanum chloride