Learn More
Chlorure de lanthane (III) heptahydraté, Puriss. Pennsylvanie, ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Code produit 15603520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Conditionnement:
Ampoule
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
100g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15603520 100 g Flacon poly 100g
15613520 6 x 100 g Flacon poly 6 pièces
15633650 1 Ea. Ampoule 1 pièce
15643650 6 x 1 Ea. Ampoule 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15603520 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31820100G
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
pour 1 L de solution étalon
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Quantité 100 g
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Formule linéaire LaCl3 · 7H2O
Numéro MDL MFCD00149756
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nom IUPAC trichlorure d'heptahydrate de lanthane(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Poids de la formule 371.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate