Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Code produit 15613520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
100 g
6 x 100 g
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
Ampoule
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
100g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15613520 6 x 100 g Flacon poly 6 pièces
15603520 100 g Flacon poly 100g
15633650 1 de chaque Ampoule 1 pièce
15643650 6 x 1 de chaque Ampoule 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15613520 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 318206X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    584.58€ / 6 pièces
    Économisez 60.42€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
pour 1 L de solution étalon
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Point de fusion 91 °C (décomposition)(littérature)
Note relative au nom Puriss. P.A., ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique Solid
Quantité 6 x 100 g
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Formule linéaire LaCl3 · 7H2O
Numéro MDL MFCD00149756
Numéro UN UN3260
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nom IUPAC trichlorure d'heptahydrate de lanthane(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Poids de la formule 371.37
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly