Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Code produit 15633650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
100 g
6 x 100 g
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
Ampoule
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
100g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15633650 1 de chaque Ampoule 1 pièce
15603520 100 g Flacon poly 100g
15613520 6 x 100 g Flacon poly 6 pièces
15643650 6 x 1 de chaque Ampoule 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15633650 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 320381EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.12€
    63.50€ / 1 pièces
    Économisez 3.62€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
pour 1 L de solution étalon
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride Concentrate
Forme physique Liquid
Quantité 1 de chaque
Conditionnement Ampoule
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Poids de la formule 58,44g/mol
Qualité Volumetric