Learn More
Chlorure de lanthane(III), ultra sec, perles blanches, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478430
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478430 5 g 5g
11488430 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044322.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00011068
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Point d’ébullition 1000°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Point de fusion 860°C
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 245.27
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.842
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride