Learn More
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, Solstice
Code produit 15646040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15646040 500 g 500g
15636040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 61520500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    840.98€ / 500g
    Économisez 89.02€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (titration)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10277-43-7
Formule moléculaire H12LaN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Numéro MDL MFCD00149751
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
CID PubChem 16211478
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 126 °C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 40 °C
Quantité 500 g
Aspect Cristalline
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,0%
Formule linéaire La(NO3)3 · 6H2O
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité 1580 g/L en eau
Poids de la formule 433,01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (titration)
Qualité ACS