Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10224751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10224751 100 g Flacon en verre 100g
10137413 500 g Flacon en verre 500g
13418438 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10224751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8
Formule moléculaire La2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00011071
Spécification
Point d’ébullition 4200.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxide
Point de fusion 2315.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Masse, cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.94% min. (La2O3) TREO base
Formule linéaire La2O3
Merck Index 15,5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 325.82
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Perte par calcination 2.0 % max. (1000°C)